Stampa…
4'-Chloroacetanilide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4345-100G OR4345-25G
APOSOR4345-100GEA 55.1 EUR
APOSOR4345-100G APOSOR4345-25G
4'-Chloroacetanilide
4'-Chloroacetanilide
Formula: C₈H₈ClNO
Punto di ebollizione: 333 °C
Punto di fusione: 176…180 °C
Densità: 1,385 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000612
CAS Number: 539-03-7
EINECS: 208-707-8