2'-Bromoacetanilide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Bromoacetanilide, N-(2-Bromophenyl)acetamide
Formula:
H₃CC(O)NH(C₆H₄Br) Punto di fusione: 96,5…100.5 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00099252 CAS Number: 614-76-6 |