2-Bromo-2-metilpropano
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
tert-Butyl bromide
OR4337-500G
OR4337-100G
APOSOR4337-500GEA
241
EUR
APOSOR4337-500G
APOSOR4337-100G
2-Bromo-2-metilpropano
2-Bromo-2-metilpropano
Formula:
C₄H₉Br Peso molecolare: 137,02 g/mol Punto di ebollizione: 71…73 °C Punto di fusione: –20 °C Densità: 1,189 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 18 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000125 CAS Number: 507-19-7 EINECS: 208-065-9 UN: 2342 ADR: 3,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...