Stampa…
4-Bromo-1-chloro-2-ethylbenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4333-1G OR4333-25G OR4333-5G
APOSOR4333-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4333-1G APOSOR4333-25G APOSOR4333-5G
4-Bromo-1-chloro-2-ethylbenzene
4-Bromo-1-chloro-2-ethylbenzene
Formula: C₈H₈BrCl
Peso molecolare: 219,51 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00672954
CAS Number: 289039-22-1