Stampa…
5-Bromo-2-chlorobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR4331-25G OR4331-5G
APOSOR4331-25GEA 49.5 EUR
APOSOR4331-25G APOSOR4331-5G
5-Bromo-2-chlorobenzonitrile
5-Bromo-2-chlorobenzonitrile
Formula: C₇H₃BrClN
Peso molecolare: 216,46 g/mol
Punto di fusione: 133 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00672948
CAS Number: 57381-44-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III