3-Bromo-5-iodobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₄BrIO₂ Punto di fusione: 219…221 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00191851 CAS Number: 188815-32-9 |