Stampa…
2'-Bromo-4'-methylacetanilide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-(2-Bromo-4-methylphenyl)acetamide
OR4326-25G OR4326-5G OR4326-100G
APOSOR4326-25GEA 42.3 EUR
APOSOR4326-25G APOSOR4326-5G APOSOR4326-100G
2'-Bromo-4'-methylacetanilide 98%
2'-Bromo-4'-methylacetanilide
Formula: C₉H₁₀BrNO
Peso molecolare: 228,09 g/mol
Punto di fusione: 118…121 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017781
CAS Number: 614-83-5