Stampa…
2-(Methylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-pyridine-2-carboxylic acid methylamide, N-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)picolinamide
OR4324-1G OR4324-5G
APOSOR4324-1GEA 205 EUR
APOSOR4324-1G APOSOR4324-5G
2-(Methylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
2-(Methylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₉BN₂O₃
Peso molecolare: 262,11 g/mol
Punto di fusione: 113…115 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08458483
CAS Number: 945863-21-8