Stampa…
3-Bromo-2-chloro-4-pyridineboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-2-chloro-4-pyridinylboronic acid, (3-Bromo-2-chloropyridin-4-yl)boronic acid, 3-Bromo-2-chloropyridine-4-boronic acid
OR4323-1G OR4323-5G OR4323-25G
APOSOR4323-1GEA 60.9 EUR
APOSOR4323-1G APOSOR4323-5G APOSOR4323-25G
3-Bromo-2-chloro-4-pyridineboronic acid
3-Bromo-2-chloro-4-pyridineboronic acid
Formula: C₅H₄BBrClNO₂
Punto di fusione: 171 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458470
CAS Number: 1072944-16-1