6-Nitroquinaldine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR4322-25G
OR4322-5G
APOSOR4322-25GEA
673
EUR
APOSOR4322-25G
APOSOR4322-5G
6-Nitroquinaldine 97%
6-Nitroquinaldine
Formula:
C₁₀H₈N₂O₂ Punto di fusione: 162…166 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051736 CAS Number: 613-30-9 |