Stampa…
2,6-Dichloro-p-phenylenediamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR4321-1G OR4321-5G OR4321-10G
APOSOR4321-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4321-1G APOSOR4321-5G APOSOR4321-10G
2,6-Dichloro-p-phenylenediamine 98%
2,6-Dichloro-p-phenylenediamine
Formula: C₆H₆Cl₂N₂
Punto di fusione: 122…127 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025369
CAS Number: 609-20-1
EINECS: 210-184-6