3-(1H-Imidazol-4-yl)propanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Deamino-histidine, Imidazole-5-propionic acid, Imidazolepropionic acid
Formula:
C₆H₈N₂O₂ Peso molecolare: 140.142 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00237415 CAS Number: 1074-59-5 |