Stampa…
N-Boc-DL-alaninol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR4313-25G OR4313-5G
APOSOR4313-25GEA 0 EUR
APOSOR4313-25G APOSOR4313-5G
N-Boc-DL-alaninol 95%
N-Boc-DL-alaninol
Formula: C₈H₁₇NO₃
Punto di fusione: 52…59 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973335
CAS Number: 147252-84-4
UN: 2926
ADR: 4.1+6.1,III