Stampa…
1-Phenylvinylboronic acid pinacol ester 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1-phenylvinyl)-1,3,2-dioxaborolane
OR4310-1G OR4310-5G
APOSOR4310-1GEA 49.5 EUR
APOSOR4310-1G APOSOR4310-5G
1-Phenylvinylboronic acid pinacol ester 96%
1-Phenylvinylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₉BO₂
Peso molecolare: 230,11 g/mol
Punto di fusione: 42…49 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659923
CAS Number: 143825-84-7