Stampa…
4-Iodobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: p-Iodobenzonitrile
OR4305-100G OR4305-25G OR4305-500G
APOSOR4305-100GEA 91.6 EUR
APOSOR4305-100G APOSOR4305-25G APOSOR4305-500G
4-Iodobenzonitrile
4-Iodobenzonitrile
Formula: C₇H₄IN
Peso molecolare: 229,02 g/mol
Punto di fusione: 124…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051310
CAS Number: 3058-39-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III