3-(2-Furyl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₆N₂O Punto di fusione: 102…104 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00973923 CAS Number: 32332-98-2 |