Stampa…
Ethyl-4-bromo-3-oxobutanoate 90%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 4-bromoacetoacetate, Ethyl 4-bromo-3-oxobutanoate
OR4299-1G OR4299-25G OR4299-5G
APOSOR4299-1GEA 36.4 EUR
APOSOR4299-1G APOSOR4299-25G APOSOR4299-5G
Ethyl-4-bromo-3-oxobutanoate 90%
Ethyl-4-bromo-3-oxobutanoate
Formula: C₆H₉BrO₃
Peso molecolare: 209,0379 g/mol
Punto di ebollizione: 70…71 °C/1mmHg
Densità: 1,528 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07783015
CAS Number: 13176-46-0