trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₆H₁₄ Punto di ebollizione: 350 °C Punto di fusione: 150…152 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004791 CAS Number: 538-81-8 EINECS: 212-952-6 |