Stampa…
4'-Hydroxy-3'-nitroacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4297-100G OR4297-25G
APOSOR4297-100GEA 0 EUR
APOSOR4297-100G APOSOR4297-25G
4'-Hydroxy-3'-nitroacetophenone 98%
4'-Hydroxy-3'-nitroacetophenone
Formula: C₈H₇NO₄
Punto di fusione: 132…133 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017002
CAS Number: 6322-56-1