Stampa…
3'-Aminoacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: m-Aminoacetophenone, 1-(3-Aminophenyl)ethanone
OR4296-100G OR4296-500G
APOSOR4296-100GEA 36.4 EUR
APOSOR4296-100G APOSOR4296-500G
3'-Aminoacetophenone
3'-Aminoacetophenone
Formula: C₈H₉NO
Peso molecolare: 135,17 g/mol
Punto di ebollizione: 289…291 °C
Punto di fusione: 94…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007796
CAS Number: 99-03-6
EINECS: 202-722-3