4-Chlorophenylhydrazinium chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₈Cl₂N₂ Punto di fusione: 216 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00012943 CAS Number: 1073-70-7 EINECS: 214-030-9 |