Stampa…

cis-Aconitic acid 90%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: (Z)-Prop-1-ene-1,2,3-tricarboxylic acid, (1Z)-Prop-1-ene-1,2,3-tricarboxylic acid, (Z)-Aconitic acid

OR4293-1G OR4293-250MG
APOSOR4293-1GEA 130 EUR
APOSOR4293-1G APOSOR4293-250MG
cis-Aconitic acid 90%
cis-Aconitic acid
Formula: C₆H₆O₆
Peso molecolare: 174,11 g/mol
Punto di fusione: 115…122 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00063184
CAS Number: 585-84-2
EINECS: 209-561-1

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR