Stampa…
4-Bromobutyric acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR4284-100G OR4284-500G
APOSOR4284-100GEA 85.7 EUR
APOSOR4284-100G APOSOR4284-500G
4-Bromobutyric acid 95%
4-Bromobutyric acid
Formula: BrH₂C(CH₂)₂COOH
Punto di ebollizione: 301 °C
Punto di fusione: 28…32 °C
Flash Pt: 115 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002817
CAS Number: 2623-87-2
UN: 3261
ADR: 8,III