Stampa…
4-Bromoanisole 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4283-2.5KG OR4283-100G OR4283-500G
APOSOR4283-2.5KGEA 248 EUR
APOSOR4283-2.5KG APOSOR4283-100G APOSOR4283-500G
4-Bromoanisole 99%
4-Bromoanisole
Formula: C₇H₇BrO
Peso molecolare: 187.04 g/mol
Punto di ebollizione: 222…223 °C
Punto di fusione: 44478 °C
Densità: 1.494 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000097
CAS Number: 104-92-7
EINECS: 203-252-1
Merck Index: 13,01412