Stampa…
1-Bromo-3-nitrobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4281-100G OR4281-500G OR4281-1G
APOSOR4281-100GEA 102 EUR
APOSOR4281-100G APOSOR4281-500G APOSOR4281-1G
1-Bromo-3-nitrobenzene 98%
1-Bromo-3-nitrobenzene
Formula: C₆H₄BrNO₂
Punto di ebollizione: 256 °C
Punto di fusione: 51…54 °C
Densità: 1,704 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024298
CAS Number: 585-79-5
EINECS: 209-563-9
UN: 3459
ADR: 6.1,III