Stampa…
2-(Bromomethyl)naphthalene, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR4278-100G OR4278-25G OR4278-5G
APOSOR4278-100GEA 139 EUR
APOSOR4278-100G APOSOR4278-25G APOSOR4278-5G
2-(Bromomethyl)naphthalene, grado tecnico
2-(Bromomethyl)naphthalene
Formula: C₁₁H₉Br
Peso molecolare: 221,1 g/mol
Punto di ebollizione: 213 °C/100mmHg
Punto di fusione: 52…54 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004123
CAS Number: 939-26-4
UN: 3261
ADR: 8,II