2-Hydroxyhippuric acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₉NO₄ Punto di fusione: 159…161 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00002695 CAS Number: 487-54-7 EINECS: 207-661-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...