Stampa…
2,5-Dichloropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4274-25G OR4274-5G
APOSOR4274-25GEA 24.8 EUR
APOSOR4274-25G APOSOR4274-5G
2,5-Dichloropyridine
2,5-Dichloropyridine
Formula: C₅H₃Cl₂N
Punto di ebollizione: 190…191 °C
Punto di fusione: 59…62 °C
Flash Pt: 112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006239
CAS Number: 16110-09-1
EINECS: 240-278-2