Stampa…
5-Bromo-2-hydroxypyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-2-pyridinol, 3-Bromo-6-hydroxypyridine, 3-Bromo-6-pyridinol, 5-Bromopyridin-2-ol
OR4273-25G OR4273-5G
APOSOR4273-25GEA 17.6 EUR
APOSOR4273-25G APOSOR4273-5G
5-Bromo-2-hydroxypyridine
5-Bromo-2-hydroxypyridine
Formula: C₅H₄BrNO
Peso molecolare: 174 g/mol
Punto di fusione: 174…178 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234042
CAS Number: 13466-38-1