Stampa…
2-Bromo-3-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4270-100G OR4270-25G OR4270-5G
APOSOR4270-100GEA 48 EUR
APOSOR4270-100G APOSOR4270-25G APOSOR4270-5G
2-Bromo-3-methylpyridine
2-Bromo-3-methylpyridine
Formula: C₆H₆BrN
Punto di ebollizione: 218…219 °C
Densità: 1,544 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00239380
CAS Number: 3430-17-9