Stampa…
6-Aminopyridin-2-ol, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 6-Hydroxypyridin-2-amine, 6-Aminopyridin-2-ol
OR4269-5G OR4269-1G OR4269-25G
APOSOR4269-5GEA 48.1 EUR
APOSOR4269-5G APOSOR4269-1G APOSOR4269-25G
6-Aminopyridin-2-ol, grado tecnico
6-Aminopyridin-2-ol
Formula: C₅H₆N₂O
Peso molecolare: 110,11 g/mol
Punto di fusione: 210…212 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039717
CAS Number: 5154-00-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III