2-Amino-3,5-dichloropyridine 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₄Cl₂N₂ Punto di fusione: 81…83 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006313 CAS Number: 4214-74-8 EINECS: 224-143-5 |