Stampa…
2,6-Diacetylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4267-25G OR4267-100G
APOSOR4267-25GEA 56.7 EUR
APOSOR4267-25G APOSOR4267-100G
2,6-Diacetylpyridine
2,6-Diacetylpyridine
Formula: C₉H₉NO₂
Punto di fusione: 79…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006304
CAS Number: 1129-30-2