4-Amino-3-iodopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3-Iodopyridin-4-amine, 3-Iodo-4-pyridylamine
OR4266-1G
OR4266-5G
APOSOR4266-1GEA
14.7
EUR
APOSOR4266-1G
APOSOR4266-5G
4-Amino-3-iodopyridine
4-Amino-3-iodopyridine
Formula:
C₅H₅IN₂ Peso molecolare: 220,01 g/mol Punto di fusione: 95…101 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02663853 CAS Number: 88511-27-7 |