Stampa…
5-Amino-4H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Amino-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid Hemihydrate
OR4265-100G OR4265-25G OR4265-5G
APOSOR4265-100GEA 190 EUR
APOSOR4265-100G APOSOR4265-25G APOSOR4265-5G
5-Amino-4H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid 96%
5-Amino-4H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Formula: C₃H₄N₄O₂
Peso molecolare: 128,09 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010620
CAS Number: 3641-13-2
EINECS: 222-868-1