3,4-Dicloroanilina
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR4252-10G
OR4252-100G
APOSOR4252-10GEA
21.9
EUR
APOSOR4252-10G
APOSOR4252-100G
3,4-Dicloroanilina
3,4-Dicloroanilina
Formula:
C₆H₅Cl₂N Punto di ebollizione: 272 °C Punto di fusione: 69…73 °C Flash Pt: 135 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007768 CAS Number: 95-76-1 EINECS: 202-448-4 UN: 3442 ADR: 6.1,II |