Stampa…
5-Chloro-2-hydroxyphenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4250-1G OR4250-5G OR4250-250MG
APOSOR4250-1GEA 31.9 EUR
APOSOR4250-1G APOSOR4250-5G APOSOR4250-250MG
5-Chloro-2-hydroxyphenylboronic acid 97%
5-Chloro-2-hydroxyphenylboronic acid
Formula: C₆H₆BClO₃
Punto di fusione: 166…170 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659863
CAS Number: 89488-25-5