2-Chloro-5-methylphenylboronic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR4249-1G
OR4249-5G
APOSOR4249-1GEA
21.9
EUR
APOSOR4249-1G
APOSOR4249-5G
2-Chloro-5-methylphenylboronic acid 96%
2-Chloro-5-methylphenylboronic acid
Formula:
C₇H₈BClO₂ Punto di fusione: 203…205 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06659822 CAS Number: 193353-35-4 |