Stampa…
4-(Hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-(Hydrazinecarbonyl)phenyl)boronic acid
OR4245-1G OR4245-5G
APOSOR4245-1GEA 111 EUR
APOSOR4245-1G APOSOR4245-5G
4-(Hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid 98%
4-(Hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid
Formula: C₇H₉BN₂O₃
Peso molecolare: 179,97 g/mol
Punto di fusione: 236…240 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06659865
CAS Number: 850567-95-2