Stampa…
4-Amino-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4236-1G OR4236-5G
APOSOR4236-1GEA 102 EUR
APOSOR4236-1G APOSOR4236-5G
4-Amino-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile
4-Amino-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile
Formula: C₆H₆N₄
Punto di fusione: 249…252 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00084875
CAS Number: 698-29-3
EINECS: 211-814-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III