Stampa…
Methyl-2-amino-4-bromobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4230-100G OR4230-25G OR4230-5G
APOSOR4230-100GEA 194 EUR
APOSOR4230-100G APOSOR4230-25G APOSOR4230-5G
Methyl-2-amino-4-bromobenzoate
Methyl-2-amino-4-bromobenzoate
Formula: C₈H₈BrNO₂
Punto di fusione: 77…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07783014
CAS Number: 135484-83-2