Stampa…
1-tert-Butyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR42291-1G OR42291-500MG
APOSOR42291-1GEA 171 EUR
APOSOR42291-1G APOSOR42291-500MG
1-tert-Butyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
1-tert-Butyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Formula: C₉H₁₃N₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00128294
CAS Number: 862728-60-7