Stampa…
4-Nitrophenyl bromoacetate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Nitrophenyl 2-bromoacetate
OR42285-1G OR42285-5G OR42285-10G
APOSOR42285-1GEA 42.2 EUR
APOSOR42285-1G APOSOR42285-5G APOSOR42285-10G
4-Nitrophenyl bromoacetate 98%
4-Nitrophenyl bromoacetate
Formula: C₈H₆BrNO₄
Peso molecolare: 260.0415 g/mol
Punto di fusione: 83…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00051840
CAS Number: 19199-82-7