Stampa…
N-Methyldicyclohexylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR42279-100G OR42279-500G
APOSOR42279-100GEA 21.9 EUR
APOSOR42279-100G APOSOR42279-500G
N-Methyldicyclohexylamine 97%
N-Methyldicyclohexylamine
Formula: C₁₃H₂₅N
Punto di ebollizione: 265 °C
Densità: 0,912 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014289
CAS Number: 7560-83-0
UN: 2735
ADR: 8,II