Stampa…
1-Iodo-2-nitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4227-100G OR4227-25G
APOSOR4227-100GEA 72.7 EUR
APOSOR4227-100G APOSOR4227-25G
1-Iodo-2-nitrobenzene
1-Iodo-2-nitrobenzene
Formula: C₆H₄INO₂
Peso molecolare: 249,01 g/mol
Punto di ebollizione: 288…289 °C
Punto di fusione: 49…51 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007088
CAS Number: 609-73-4
EINECS: 210-200-1