Stampa…
4,4-Dimethylcyclohexene-1-ylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4,4-Dimethylcyclohex-1-en-1-yl)boronic acid
OR4226-250MG OR4226-1G
APOSOR4226-250MGEA 321 EUR
APOSOR4226-250MG APOSOR4226-1G
4,4-Dimethylcyclohexene-1-ylboronic acid 98%
4,4-Dimethylcyclohexene-1-ylboronic acid
Formula: C₈H₁₅BO₂
Peso molecolare: 154,02 g/mol
Punto di fusione: 152…154 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD07363758
CAS Number: 865869-28-9