Stampa…
2-Iodobenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: o-Iodobenzonitrile
OR4224-5G OR4224-25G OR4224-1G
APOSOR4224-5GEA 56.8 EUR
APOSOR4224-5G APOSOR4224-25G APOSOR4224-1G
2-Iodobenzonitrile 98%
2-Iodobenzonitrile
Formula: C₇H₄IN
Peso molecolare: 229,02 g/mol
Punto di fusione: 51…55 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00079761
CAS Number: 4387-36-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III