Stampa…
Bis(2-bromoethyl)ether 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR42237-25G OR42237-5G
APOSOR42237-25GEA 252 EUR
APOSOR42237-25G APOSOR42237-5G
Bis(2-bromoethyl)ether 95%
Bis(2-bromoethyl)ether
Formula: C₄H₈Br₂O
Punto di ebollizione: 92…93 °C/12mmHg
Densità: 1,845 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039196
CAS Number: 5414-19-7
EINECS: 226-504-2