Stampa…
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Coumarin 1, 7-(Diethylamino)-4-methyl-2H-chromen-2-one, 7-Diethylamino-4-methylcoumarin
OR42234-100G OR42234-500G
APOSOR42234-100GEA 24.8 EUR
APOSOR42234-100G APOSOR42234-500G
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin 98%
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin
Formula: C₁₄H₁₇NO₂
Peso molecolare: 231.30 g/mol
Punto di ebollizione: 240 °C/6.5mmHg
Punto di fusione: 72…75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006864
CAS Number: 91-44-1
EINECS: 202-068-9