Stampa…
2-(Furfurylthio)ethylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-{[(2-Aminoethyl)thio]methyl}furan
OR42233-1G OR42233-250MG OR42233-500MG OR42233-5G
APOSOR42233-1GEA 72.7 EUR
APOSOR42233-1G APOSOR42233-250MG APOSOR42233-500MG APOSOR42233-5G
2-(Furfurylthio)ethylamine
2-(Furfurylthio)ethylamine
Formula: C₇H₁₁NOS
Densità: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01075029
CAS Number: 36415-21-1